Przejdź do
CLS3083
Corning ® 96 Well Microplate Storage Mat
non-sterile
Synonim(y):
96 multiwell plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
1666,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Size:
96 wells
1666,00 zł
Cena katalogowa1960,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
sealing mat for 2 mL blocks
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 3083
size
96 wells
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3346CLS3080CLS3343
description
non-sterile
description
non-sterile
description
non-sterile
description
V-bottom, expanded volume, polypropylene, standard height, bag of 10 ×, non-sterile, lid: no
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 3083
manufacturer/tradename
Corning 3346
manufacturer/tradename
Corning 3080
manufacturer/tradename
Corning 3343
description
sealing mat for 2 mL blocks
description
for expanded volume 450 μL plates, storage mat
description
storage mat III
description
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)