Przejdź do
CLS3283
Corning® CellSTACK® accessories
I.D. 9.5 mm, size 7.94 mm , barbed fitting, sterile, cap (fill), case of 5
Synonim(y):
Cellstack accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
eCl@ss:
32040201
Material:
cap (fill)
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 5
Manufacturer/tradename:
Corning 3283
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cap (fill)
sterility
sterile
packaging
case of 5
manufacturer/tradename
Corning 3283
technique(s)
cell culture: suitable
I.D.
9.5 mm
size
7.94 mm , barbed fitting
General description
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3328CLS3339CLS3282
description
I.D. 9.5 mm, size 7.94 mm , barbed fitting, sterile, cap (fill), case of 5
description
sterile, fill cap, female MPC coupling, 6.4 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill)
description
sterile, male MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4
description
I.D. 3.2 mm, sterile, female Luer Lock with male luer plug, cap (fill), case of 5
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
cap (fill)
material
cap (fill)
material
cap (fill)
material
orange high-density polyethylene cap, cap (fill)
I.D.
9.5 mm
I.D.
-
I.D.
-
I.D.
3.2 mm
manufacturer/tradename
Corning 3283
manufacturer/tradename
Corning 3328
manufacturer/tradename
Corning 3339
manufacturer/tradename
Corning 3282
packaging
case of 5
packaging
-
packaging
case of 4
packaging
case of 5
size
7.94 mm , barbed fitting
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)