Przejdź do
CLS3294
Corning® CellBIND® surface culture dishes
D × H 35 mm × 10 mm
Synonim(y):
plastic cell culture dish
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
210 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene , round
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
Corning 3294
Packaging:
sleeve of 10
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene , round
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
sleeve of 10
manufacturer/tradename
Corning 3294
technique(s)
cell culture: suitable
D × H
35 mm × 10 mm
surface area
8 cm2
General description
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Corning® CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3295CLS430196CLS430167
description
D × H 35 mm × 10 mm
description
D × H 60 mm × 15 mm
description
D × H 60 mm × 15 mm , with 2 mm grid
description
D × H 100 mm × 20 mm
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3294
manufacturer/tradename
Corning 3295
manufacturer/tradename
Corning 430196
manufacturer/tradename
Corning 430167
material
round , polystyrene
material
round , polystyrene
material
round , polystyrene
material
polystyrene , round
packaging
sleeve of 10
packaging
sleeve of 7
packaging
sleeve of 20
packaging
sleeve of 20
D × H
35 mm × 10 mm
D × H
60 mm × 15 mm
D × H
60 mm × 15 mm , with 2 mm grid
D × H
100 mm × 20 mm
surface area
8 cm2
surface area
21 cm2
surface area
21 cm2
surface area
55 cm2
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)