Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
eCl@ss:
32040201
Sterility:
non-sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 3331
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 3331
General description
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description stacking device, ABS | description sterile, female MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill) | description two vented overcaps (orange) and one solid overcap (red) for the universal cap | description sterile, male MPC coupling, with male end cap, 6.4 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4 |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3331 | manufacturer/tradename Corning 3329 | manufacturer/tradename Corning 3324 | manufacturer/tradename Corning 3334 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?