Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 608,00 zł |
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
608,00 zł
material
cap (fill)
sterility
sterile
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3333
General description
Features and Benefits
- Consists of 1/4 flexible tubing that is heat sealable and chemically resistant
- Threaded cap made up of polyethylene
- Gamma irradiation sterilized
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sterile, 6.4 mm I.D. tubing, 70 cm length, male MPC coupling with female end cap, cap (fill), case of 4 | description sterile, male MPC coupling, with male end cap, 6.4 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4 | description sterile, male MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4 | description universal cap, diam. 33 mm, sterile |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3333 | manufacturer/tradename Corning 3334 | manufacturer/tradename Corning 3339 | manufacturer/tradename Corning 3732 |
| material cap (fill) | material cap (fill) | material cap (fill) | material screw top orange high-density polyethylene cap |
| packaging case of 4 | packaging case of 4 | packaging case of 4 | packaging pack of 4 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?