Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41161501
3420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile; irradiated
packaging
vial of 10 mg
manufacturer/tradename
Corning 3535
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Corning Synthemax II-SC Substrate is an easy-to-use, self-coating material for creating a unique synthetic surface that mimics the natural cell environment. This surface supports the adhesion and expansion of stem cells in their undifferentiated state and directed differentiation into specialized cell types.
Application
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Synthemax is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?