Przejdź do
CLS354500
Corning® BioCoat™ Collagen I Multiwell Plate
well size 12 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
578,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
flat bottom clear wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
flat bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
manufacturer/tradename
Corning 354500
well size
12 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS354505CLS354408CLS354400
description
well size 12 wells, flat bottom clear wells, lid
description
well size 48 wells, flat bottom clear wells, lid
description
flat bottom clear wells, lid
description
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
lid
feature
lid
feature
lid
feature
lid
manufacturer/tradename
Corning 354500
manufacturer/tradename
Corning 354505
manufacturer/tradename
Corning 354408
manufacturer/tradename
Corning 354400
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)