Przejdź do
CLS354516
Corning® BioCoat™ Poly-L-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
583,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
flat bottom clear wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
flat bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
manufacturer/tradename
Corning 354516
well size
96 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS356516CLS354461CLS354651
description
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
description
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
description
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
description
well size 96 wells, flat bottom clear white wells, lid
manufacturer/tradename
Corning 354516
manufacturer/tradename
Corning 356516
manufacturer/tradename
Corning 354461
manufacturer/tradename
Corning 354651
feature
lid
feature
lid
feature
lid
feature
lid
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear white wells
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
packaging
pkg of 50 ea (10 packs of 5)
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)