Przejdź do
CLS354528
Corning® BioCoat™ Collagen IV Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, cap, with Plug Seal Cap
Synonim(y):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
eCl@ss:
32040201
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Material:
rectangular flask
Packaging:
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Feature:
cap with Plug Seal Cap, Straight neck
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
rectangular flask
feature
cap with Plug Seal Cap, Straight neck
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
manufacturer/tradename
Corning 354528
capacity
175 cm2
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS354523CLS354487CLS356487
description
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, cap, with Plug Seal Cap
description
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, cap, with Plug Seal Cap
description
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, vented, Cap
description
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, vented, Cap
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
manufacturer/tradename
Corning 354528
manufacturer/tradename
Corning 354523
manufacturer/tradename
Corning 354487
manufacturer/tradename
Corning 356487
material
rectangular flask
material
rectangular flask
material
rectangular flask
material
rectangular flask
capacity
175 cm2
capacity
75 cm2
capacity
175 cm2
capacity
175 cm2
feature
cap with Plug Seal Cap, Straight neck
feature
cap with Plug Seal Cap, canted neck
feature
vented Cap, Straight neck
feature
Straight neck, vented Cap
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
packaging
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
packaging
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)