Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
14 560,00 zł
material
high-density polyethylene cap, polystyrene , screw top cap
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
cap, closure type Screw cap
packaging
case of 6
manufacturer/tradename
Corning 3569
availability
available only in South Korea
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
1000 mL
working volume
300-1000 mL
fitting
cap for GL 45, GL 45 neck
Features and Benefits
- Każdy system jest pakowany w oddzielną, podwójną torbę
- Korpus kolby wykonany jest z polistyrenu, nasadki z polietylenu o wysokiej gęstości, a łopatka i wałek z polipropylenu.
- Ramię boczne wstępnie zmontowanej kolby ma jedno złącze połączone z płaską nasadką na przeciwległym ramieniu bocznym.
- Bez konieczności regulacji wysokości łopatki, wydłużona konstrukcja łopatki zapewnia stały ruch cieczy od góry do dołu.
- Martwe punkty są usuwane dzięki konturom dna łopatki, które dopasowują się do kształtu kolby.
- Dwa duże otwory na szyjce umożliwiają łatwe nalewanie
- Aby zapewnić lepsze mieszanie i zmaksymalizować produkcję komórek, pionowe przegrody boczne przerywają przepływ laminarny
- Sterylizowane promieniami gamma z poziomem zapewnienia sterylności (SAL) 10-6 i spełnia bakteriostazę, fungistazę i standardy sterylności USP XXIV: 71
- Filtr odpowietrzający o średnicy 25 mm z membraną z polifluorku winylidenu (PVDF) i porami o wielkości 0,2 mikrona oraz złączka z kolcami uzupełniają port odpowietrzający.
- Tylko do jednorazowego użytku, kolby nie mogą być sterylizowane alkoholem ani autoklawowane, materiały ulegną zniszczeniu przy każdej próbie ich sterylizacji.
- Aseptyczny transfer i wentylowane pokrywy są dostępne opcjonalnie
- Sztywna polipropylenowa rurka zanurzeniowa, która jest ustawiona pod kątem, aby dosięgnąć dna kolby, jest przymocowana do wewnętrznego końca portu transferu cieczy.
- Kompatybilny z mikronośnikami Corning zarówno w zastosowaniach związanych z zawiesiną, jak i przylegającą hodowlą komórek
- Odporna chemicznie rurka z uszczelnieniem termicznym jest zakończona męskim złączem typu luer lock (MLL) zamkniętym żeńską nasadką uszczelniającą typu luer po stronie zewnętrznej.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 3 L, w/ aseptic accessory, sterile, 4/cs | description disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 500 mL, w/ vent caps, sterile, 12/cs | description disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 1 L, w/ two sidearms, sterile, 6/cs |
| manufacturer/tradename Corning 3569 | manufacturer/tradename Corning 3579 | manufacturer/tradename Corning 3578 | manufacturer/tradename Corning 3561 |
| capacity 1000 mL | capacity 3 L | capacity 500 mL | capacity 1 L |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material polystyrene , high-density polyethylene cap, screw top cap | material flask, polystyrene flask, high-density polyethylene cap, screw top cap | material polystyrene flask, polyethylene cap | material screw top cap, high-density polyethylene cap, polystyrene flask |
| feature closure type Screw cap | feature cap, closure type Screw cap, w/ aseptic accessory | feature w/ vent caps | feature two sidearms, closure type Screw cap |
| packaging case of 6 | packaging case of 4 | packaging case of 12 | packaging case of 6 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?