Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 466,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122100
Packaging:
pack of 1 ea
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 3772
weight
10 g
General description
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
Features:
- USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
- Level (SAL) of 10-6
- Certified nonpyrogenic
These microcarriers are untreated for attachment of extra sticky cells or for alternate coatings.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description non-treated , weight 10 g | description enhanced attachment, weight 10 g | description collagen coated, weight 10 g | description low concentration synthemax II, weight 100 g |
| manufacturer/tradename Corning 3772 | manufacturer/tradename Corning 3779 | manufacturer/tradename Corning 3786 | manufacturer/tradename Corning 4622 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| weight 10 g | weight 10 g | weight 10 g | weight 100 g |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® microcarriers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?