Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Manufacturer/tradename:
Corning 401577
Material:
stainless steel shaft
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel shaft
sterility
non-sterile
feature
fits flask 6 L
manufacturer/tradename
Corning 401577
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 6L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?