Przejdź do
CLS4079
Uniwersalny stojak liniowy Corning® do pipet jedno- i wielokanałowych Lambda® Plus
holds six single-channel pipettors, maximum of four 8-channel or 12-channel pipettors.
Synonim(y):
akcesoria do pipet
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41122801
Manufacturer/tradename:
Corning 4079
Feature:
Holds 4 x 8/12-channel pipetors, Holds 6 x single channel pipetors
Packaging:
pack of 1 ea
feature
Holds 4 x 8/12-channel pipetors, Holds 6 x single channel pipetors
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 4079
General description
Ten uniwersalny stojak jest przeznaczony do przechowywania sześciu pipet jednokanałowych, maksymalnie czterech pipet 8-kanałowych lub 12-kanałowych.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)