Przejdź do
CLS4083
Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor
volume 50-300 μL
Synonim(y):
multi-channel pipettor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
50-300 μL
Feature:
8-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4083
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
8-channel
manufacturer/tradename
Corning 4083
volume
50-300 μL
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4081CLS4080CLS4087
description
volume 50-300 μL
description
volume 5-50 μL
description
volume 0.5-10 μL
description
volume 50-300 μL
manufacturer/tradename
Corning 4083
manufacturer/tradename
Corning 4081
manufacturer/tradename
Corning 4080
manufacturer/tradename
Corning 4087
feature
8-channel
feature
8-channel
feature
8-channel
feature
12-channel
volume
50-300 μL
volume
5-50 μL
volume
10 μL
volume
50-300 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)