Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32160702
Volume:
1-10 μL
Feature:
12-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4084
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
12-channel
manufacturer/tradename
Corning 4084
volume
1-10 μL
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 1-10 μL | description volume 50-300 μL | description volume 5-50 μL | description volume 20-200 μL |
| manufacturer/tradename Corning 4084 | manufacturer/tradename Corning 4087 | manufacturer/tradename Corning 4085 | manufacturer/tradename Corning 4086 |
| feature 12-channel | feature 12-channel | feature 12-channel | feature 12-channel |
| volume 1-10 μL | volume 50-300 μL | volume 5-50 μL | volume 20-200 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Lambda® plus 12-channel pipettor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?