Przejdź do
CLS4099
Corning® Stripettor™ Kontroler pipet Ultra
AC/DC input 120 - 240 V AC, universal plug set (Europlug, UK, US, and Australian Plugs)
Synonim(y):
Kontroler pipet, Urządzenie do pipetowania
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32160703
Manufacturer/tradename:
Corning 4099
Volume:
0.5-100 mL
manufacturer/tradename
Corning 4099
volume
0.5-100 mL
General description
Ten lekki, ergonomiczny, zmotoryzowany kontroler pipet jest przeznaczony do użytku ze szklanymi i plastikowymi pipetami serologicznymi o pojemności od 0,5 do 100 ml. Wygodnie rozmieszczone przełączniki umożliwiają szybką zmianę trybów pracy i prędkości w celu obsługi różnych objętości cieczy i różnych lepkości. Prędkość aspiracji i dozowania jest kontrolowana za pomocą spustów palcowych. W pełni naładowane akumulatory umożliwiają do 8 godzin ciągłej pracy. Duży wyświetlacz LCD wyraźnie wskazuje stan baterii, tryb pipetowania i prędkość. Kontroler pipet Corning Stripettor Ultra jest dostarczany z uniwersalnym zasilaczem, trzema filtrami 0,2 um, 3 kolorowymi końcówkami, wieszakiem ściennym i podstawką ładującą.
Features and Benefits
  • Wyświetlacz LCD do ciągłej wizualizacji prędkości, trybów i stanu baterii
  • Kolorowe końcówki do identyfikacji użytkownika lub aplikacji
Dobrze rozmieszczone przyciski funkcyjne
  • Akcesoria: Uniwersalny adapter do ładowania, filtr 0,2um, końcówka, uchwyt ścienny
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripettor is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)