Przejdź do
Zaoszczędź 12% od ceny katalogowej*
Użyj kodu DISCO12 w koszyku. Zaloguj się w celu sprawdzenia uprawnień. Produkty w sklepie
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 154,00 zł |
200 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł |
Informacje o tej pozycji
154,00 zł
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.1 mL, subdivision
packaging
case of 200, bag of 50
manufacturer/tradename
Corning 4487
measuring range
accuracy: 0.1 mL
technique(s)
cell culture: suitable
L
348 mm
capacity
5 mL
tip I.D.
0.073 in.
color
blue color-coded stripe
General description
- Color-coding on paper allows easy size identification.
- Paper/plastic wrap allows full view
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Lot numbers printed on each pipet wrapper
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 5 mL | description capacity 50 mL | description capacity 2 mL | description capacity 100 mL |
| capacity 5 mL | capacity 50 mL | capacity 2 mL | capacity 100 mL |
| manufacturer/tradename Corning 4487 | manufacturer/tradename Corning 4490 | manufacturer/tradename Corning 4486 | manufacturer/tradename Corning 4491 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| feature subdivision, graduations± 0.1 mL, disposable, RNase free, DNase free | feature disposable, subdivision, DNase free, RNase free, graduations± 0.5 mL | feature subdivision, disposable, RNase free, graduations± 0.01 mL, DNase free | feature disposable, graduations± 1 mL, subdivision, DNase free, RNase free |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging bag of 50, case of 200 | packaging bag of 25, case of 100 | packaging bag of 50, case of 1000 | packaging case of 100, bag of 10 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, individually paper/plastic wrapped
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?