Przejdź do
CLS4622
Corning® microcarriers
low concentration synthemax II, weight 100 g
Synonim(y):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121500
11 520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
beads
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 4622
bead size
125-212 μm
weight
100 g
density
~1.026 g/mL
General description
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile, ready-to-use, with available closed systems packaging for use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Corning microcarriers with Corning CellBIND are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. The transfer caps are available with either a male Luer lock quick connector or an MPC quick connect. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4623CLS4620CLS4624
description
low concentration synthemax II, weight 100 g
description
low concentration synthemax II, weight 500 g
description
enhanced attachment, weight 100 g
description
untreated, weight 100 g
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
bead size
125-212 μm
bead size
125-212 μm
bead size
125-212 μm
bead size
125-212 μm
density
~1.026 g/mL
density
~1.026 g/mL
density
~1.026 g/mL
density
~1.026 g/mL
form
beads
form
-
form
beads
form
-
manufacturer/tradename
Corning 4622
manufacturer/tradename
Corning 4623
manufacturer/tradename
Corning 4620
manufacturer/tradename
Corning 4624
weight
100 g
weight
500 g
weight
100 g
weight
100 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® microcarriers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)