Przejdź do
CLS4876
Corning® Transtar® liquid handling system
disposable reservoir liner, open
Synonim(y):
lab equipment accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Corning 4876
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 4876
General description
The Transtar is a portable, autoclavable liquid handling system designed for use with 96 well plates, A sterile 96 tip disposable cartridge, which loads into the Transtar system, enables liquids to be aspirated, transferred and dispensed over a volume range of 25 - 200 μL in 5 μL increments, Transtar accuracy us rated at 5% at all volume levels.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
TRANSTAR-96 is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4878CLS4877CLS354270
description
disposable reservoir liner, open
description
disposable reservoir liner, 8-channel
description
disposable reservoir liner, 12-channel
description
pack of 500 mL
manufacturer/tradename
Corning 4876
manufacturer/tradename
Corning 4878
manufacturer/tradename
Corning 4877
manufacturer/tradename
Corning 354270
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)