Przejdź do
CLS6784
Corning® LSE™ Digital Water Bath
capacity 6 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, AC/DC input, UK plug
Synonim(y):
equipment replacement accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103706
eCl@ss:
32090109
Material:
stainless steel
Capacity:
6 L
4580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Corning 6784
parameter
5-99 °C temp. range
capacity
6 L
chamber W × D × H
32 cm × 17 cm × 18 cm
external W × D × H
38 cm × 29 cm × 23 cm, H: 33 cm with cover
General description
The Corning LSE Digital Water Bath is a personal-sized bath constructed from corrosion resistant stainless steel. The seamless chamber can accommodate up to 6 liters of water or can serve as a dry bath when using thermal beads. Temperature can be set from between ambient +5 C and 99 C and easily monitored on the digital display. A stainless steel gable cover is also included, which helps retain heat and minimize evaporation.
Features and Benefits
  • Compact design
  • Stainless steel chamber and cover
  • Powerful 500W heater programmed by LED digital controller
  • Precise temperature control by hydraulic thermostat
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS6877SBCLS6876SBCLS6887DB
description
capacity 6 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, AC/DC input, UK plug
description
single block, AC/DC input 230 V AC, UK plug
description
single block, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
description
dual block, AC/DC input 230 V AC, UK plug
capacity
6 L
capacity
, holds 1 block
capacity
, holds 1 block
capacity
, holds 2 blocks
material
stainless steel
material
-
material
-
material
-
parameter
5-99 °C temp. range
parameter
-
parameter
-
parameter
-
manufacturer/tradename
Corning 6784
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
chamber W × D × H
32 cm × 17 cm × 18 cm
chamber W × D × H
-
chamber W × D × H
-
chamber W × D × H
-
external W × D × H
38 cm × 29 cm × 23 cm, H: 33 cm with cover
external W × D × H
-
external W × D × H
-
external W × D × H
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)