Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
20 830,00 zł
feature
fits flask 4 x 1L
parameter
20-300 rpm shaking frequency, 4-65 °C temp. range (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
technique(s)
cell culture: suitable
external W × D × H
37 cm × 53 cm × 40 cm
General description
Features and Benefits
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, AC/DC input, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, AC/DC input, UK plug |
| parameter 20-300 rpm shaking frequency, 4-65 °C temp. range (Temperature Increments: 0.1 deg. C) | parameter 5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C), 20-300 rpm shaking frequency | parameter 5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C), 20-300 rpm shaking frequency |
| feature fits flask 4 x 1L | feature fits flask 5 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125 | feature fits flask 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125 mL |
| external W × D × H 37 cm × 53 cm × 40 cm | external W × D × H 42.5 cm × 55 cm × 58 cm | external W × D × H 57.4 cm × 54.4 cm × 63.5 cm |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator with Platform
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?