Przejdź do
CLS6795600D
Corning® hotplate with digital display
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, L × W 10 nL × 10 in.
Synonim(y):
stirrers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.76
UNSPSC Code:
41102406
eCl@ss:
32090112
Produkt CLS6795600D nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
ceramic plate
packaging
case of 1
manufacturer/tradename
Corning 6795-600D
availability
not available in EU
parameter
5-550 °C temp. range
L × W
10 nL × 10 in.
General description
  • Digital LED temperature display is adjustable in 5 °C increments and blinks until set temperature is reached
  • Microprocessor maintains consistent and repeatable temperature settings.
  • Bright LED HOT TOP icon lights up when top plate temperature is over 60 °C, even when heat control is turned off.
  • Separate temperature sensor provides power cut off if unit overheats
  • Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
  • Small footprint and low profile
  • Meets UL and cUL standards
  • 2 year warranty
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)