Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
4.0 mL
Material:
borosilicate glass , red
Feature:
class A, graduation
Packaging:
pack of 2 ea, case of 6 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
borosilicate glass , red
feature
class A, graduation
packaging
pack of 2 ea, case of 6 ea
manufacturer/tradename
Corning 7101-4
volume measuring range
4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
L
370 mm
capacity
4.0 mL
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?