Przejdź do
CLS8674
Corning® Storage Box for 1-2 mL 2D Barcoded Cryogenic Vials
holds 100 vials, 10 x 10 array, white polycarbonate
Synonim(y):
Corning vial accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
774,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41123304
Material:
white polycarbonate
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
white polycarbonate
size
132 mm (132 mm)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS8673Z744454Z744455
description
holds 100 vials, 10 x 10 array, white polycarbonate
description
holds 81 vials, 9 x 9 array, white polycarbonate
description
capacity 1 mL, blue cap, external thread
description
capacity 1 mL, purple cap, external thread
material
white polycarbonate
material
white polycarbonate
material
blue cap
material
purple cap
size
132 mm (132 mm)
size
132 mm × 132 mm
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)