Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
24111500
Material:
polypropylene
Sterility:
non-sterile
Capacity:
33 L
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
case of 500
manufacturer/tradename
Corning SA33-01
capacity
33 L
General description
Autoclavable bags designed for disposal of laboratory waste, offering high-temperature resistance and reliable containment.
Application
Environmental and Water Testing, Food and Beverage Testing, Life Science
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 33 L | description capacity 33 L, Black Biohazard Logo | description capacity 14 L | description capacity 3 L |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| capacity 33 L | capacity 33 L | capacity 14 L | capacity 3 L |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| packaging case of 500 | packaging case of 500 | packaging case of 500 | packaging case of 500 |
| manufacturer/tradename Corning SA33-01 | manufacturer/tradename Corning SA33-10 | manufacturer/tradename Corning SA14-01 | manufacturer/tradename Corning SA03-01 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Gosselin Autoclavable Bag
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?