Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32040503
Biological source:
canine coronary artery (normal, tunica intima and media)
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Komórki mięśni gładkich tętnic wieńcowych psów: CnCASMC (Cryovial),
biological source
canine coronary artery (normal, tunica intima and media)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
karyotype
2n = 78
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki mięśni gładkich tętnic wieńcowych psów (CnCASMC) stanowią doskonały model zwierzęcy do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego.
Komórki mięśni gładkich tętnic wieńcowych psów (CnCASMC) stanowią doskonały model zwierzęcy do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego.
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
Prosimy o zapoznanie się z Protokół kultury CnCASMC.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?