This substrate is a highly sensitive, luminol-based solution suitable for blotting applications that utilize horseradish peroxidase (HRP)-conjugates. However, it has not been tested in ELISA applications.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
Aby zapytać o ten produkt CPSOC, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
One Component Chemiluminescent Membrane / Blotting Peroxidase Substrate is luminol-based and can detect horseradish peroxidase at high sensitivity levels (low picogram to femtogram). It provides superior sensitivity and convenience compared to competitor products. The substrate is supplied as one component. It requires no mixing and is ready to use, thus eliminating mixing errors. CPSOC substrate may be used for immunoblots, western blots, dot blots and any blotting application utilizing horseradish peroxidase (HRP)-conjugates. The substrate can be used with various blocking buffers and on nitrocellulose or PVDF membranes. Such blots will exhibit low backgrounds. Detection and analysis may be done by CCD imaging systems or x-ray film.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this substrate suitable for ELISA assays?