Przejdź do
CRISPR11V
Cząsteczki transdukcyjne kontroli pozytywnej CRISPR-Lenti Human EMX1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Form:
liquid
Concentration:
1x106  VP/ml (via p24 assay)
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
packaging
vial of 200 μL
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Sigma CRISPR-LENTI HUMAN EMX1 POSITIVE CONTROL TRANSDUCTION PARTICLES to krytyczna kontrola pozytywna do monitorowania wydajności transdukcji dla lenti CRISPR. Kontrola ta jest wytwarzana ze zweryfikowanego pod względem sekwencji plazmidu lentiwirusowego CRISPR ukierunkowanego na ludzki EMX1. EMX1 jest jednym z członków rodziny homeoboksów EMX, które ulegają ekspresji w rozwijającym się mózgu i biorą udział w określaniu tożsamości pozycyjnej i proliferacji komórek nerwowych. Jest to ukierunkowane na zwalidowane miejsce CRISPR EMX1, które służy jako kontrola eksperymentalna dla Sigma lenti CRISPR. Pozytywna kontrola Sigma lenti CRISPR to jednoskładnikowy system składający się z Cas9 napędzanego przez EF1-alfa, plazmidu RNA prowadzącego napędzanego przez U6, ukierunkowanego na ludzki gen EMX1, z Puromycyną i GFP współeksprymowanymi z Cas9.
Cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi.
Application
Functional Genomics/Screening/Target Validation
  • Positive control, CRISPR lentivirus, viral format, for creating gene knockouts/genetic modifications in cell lines.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/crisprs.
Features and Benefits
Serves as a positive experimental control for the CRISPR editing workflow using lenti CRISPRs (virus format). Allows for validation of your system with the lenti CRISPR/Cas9 system. A positive result in a mis-match detection assay will indicate validation of your system.
Physical form
200 μl cząstek lentiwirusowych o stężeniu106 TU/ml (w teście miareczkowania p24) jest dostarczane jako zamrożony zapas.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRISPR13VCRISPR01CRISPR02
description
-
description
-
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 200 μL
packaging
-
packaging
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)