Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Sigma lenti CRISPR Non-Targeting Control to lentiwirusowy wektor plazmidowy zawierający sekwencję gRNA, która nie jest ukierunkowana na znane geny ludzkie, mysie i szczurze. Wektor ten jest przydatny jako kontrola negatywna w eksperymentach z użyciem klonów lentiwirusowych Sigma CRISPR. Kontrola niecelująca Sigma lenti CRISPR wykorzystuje system jednoplazmidowy składający się z Cas9 napędzanego przez EF1-alfa, RNA prowadzącego napędzanego przez U6 (niecelującego), z puromycyną i GFP współeksprymowanymi z Cas9.
Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków. Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi (nr produktu SHP001).
Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/CRISPR-associated (Cas), pierwotnie występujący u bakterii i archeonów, jest wykorzystywany przez organizmy do ochrony przed inwazją wirusów i plazmidów.
Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków. Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi (nr produktu SHP001).
Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/CRISPR-associated (Cas), pierwotnie występujący u bakterii i archeonów, jest wykorzystywany przez organizmy do ochrony przed inwazją wirusów i plazmidów.
Application
Genomika funkcjonalna/Screening/Walidacja celu
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorów odwiedź sigma.com/crisprs.
- Kontrola niecelowana, format DNA lentiwirusa CRISPR, do tworzenia nokautów genów/modyfikacji genetycznych w liniach komórkowych.
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorów odwiedź sigma.com/crisprs.
Features and Benefits
Służy jako niecelująca lub negatywna kontrola eksperymentalna (format DNA) dla przepływu pracy edycji CRISPR przy użyciu lenti CRISPR. Pozwala to zbadać efekt transfekcji w systemie za pomocą plazmidu Sigma lenti CRISPR/Cas9.
Physical form
Sigma CRISPR Lenti Non-Targeting Control Vector jest dostarczany jako 1 μg plazmidowego DNA w Tris-EDTA (TE).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA ) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?