Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Form:
liquid
Concentration:
5x108 VP/ml (via p24 assay)
3460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
packaging
vial of 200 μL
concentration
5x108 VP/ml (via p24 assay)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
Genomika funkcjonalna/Screening/Walidacja celu
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorów odwiedź sigma.com/crispr..
- Kontrola pozytywna, HPRT1, format lentiwirusa CRISPR o wysokim mianie, do tworzenia nokautów genów/modyfikacji genetycznych w liniach komórkowych.
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorów odwiedź sigma.com/crispr..
Features and Benefits
Służy jako pozytywna kontrola eksperymentalna dla procesu edycji CRISPR przy użyciu DNA lenti CRISPR. Liczba komórek z znokautowanym HPRT1 wzrasta wraz z selekcją 6-TG.
Physical form
200 μl wirusa, minimalne miano p24 > 5 x108 TU/ml
Other Notes
This product is for R&D;use only, not for drug, household, or other uses. Please consult the Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices. Though the lentiviral transduction particles produced are replication incompetent, it is recommended that they be treated as Risk Group Level 2 (RGL−2) organisms in laboratory handling. Follow all published RGL−2 guidelines for laboratory handling and waste decontamination.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| concentration 5x108 VP/ml (via p24 assay) | concentration 1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) | concentration (5x108 TU/ml (via p24 titering assay)) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
| packaging vial of 200 μL | packaging vial of 200 μL | packaging vial of 50 μL | packaging - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?