Przejdź do
CRISPRIS08
Ludzki zestaw CRISPRi iPSC i wspólne linie komórek nowotworowych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
35 340,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
35 340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 16 vials (4x50μL aliquots for each of the 4 kit components)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
CRISPRi to potężne narzędzie do modulowania ekspresji genów. Technologia ta wykorzystuje dCas9 do działania jako syntetyczne czynniki transkrypcyjne poprzez rekrutację endogennych kompleksów represorów transkrypcji do promotorów genów i wzmacniaczy, co skutkuje obniżeniem transkrypcji genów. CRISPRi osiąga fenotypy LOF bez ograniczeń RNAi i CRISPR KO, chociaż CRISPRi opiera się na dostarczaniu przez lentiwirusy, technologia ta oferuje nowe możliwości inżynierii genomu. CRISPRi może być stosowana indywidualnie, aby celować w obszary genomu, które są niedostępne dla innych technologii perturbacji genów (np. regiony niekodujące) lub w połączeniu, aby odkryć sieci regulacji genów leżące u podstaw dyskretnych fenotypów. Wreszcie, zbiorcze badania przesiewowe CRISPRi można łączyć z metodami sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek, aby umożliwić wielowymiarową charakterystykę perturbacji genów CRISPR.
Ludzki zestaw CRISPRi iPSC i Common Cancer Cell Lines Kit zawiera 1 sub-pulę 5 najlepszych gRNA na gen, a także oddzielną sub-pulę 5 dodatkowych gRNA na gen w celu zwiększenia czułości i zawiera wbudowane niecelujące kontrole. Wszystkie pule są dostosowane funkcjonalnie w oparciu o liczbę przewodników, aby zapewnić około 3 powtórzeń w zależności od linii komórkowej przy 500 gRNA na komórkę. Wektory zawierają zarówno BFP, jak i puromycynę jako markery selekcji oraz zoptymalizowane rusztowanie dla ekspresji i funkcji sgRNA. Każda pula biblioteki zawiera niecelujące kontrole sgRNA. Efektor UCOE KRAB-dCas9 został zaprojektowany z myślą o spójnej ekspresji i hamowaniu, umożliwiając wyciszanie genów z utratą funkcji przy mniejszym ryzyku toksyczności dla komórek z powodu przerwania podwójnej nici, co sprawia, że system CRISPRi jest idealnym wyborem do perturbacji niekodujących genów, zastosowań wymagających odwracalnego, miareczkowalnego rozwiązania i niezbędnych genów.
  • Poszczególne klony CRISPRi można łatwo zamówić online lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym
  • Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule CRISPR kompatybilne z 10x Genomics są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Aby uzyskać więcej informacji na temat badań przesiewowych z użyciem CRISPRi/a, kliknij tutaj.
Application
  • Genomika funkcjonalna / walidacja celu
  • Bezstronne genetyczne badania przesiewowe
  • Konfiguracja i optymalizacja testu przesiewowego
  • Tworzenie linii komórkowych stabilnie wyrażających KRAB-dCas9
  • Kontrole pozytywne i negatywne
Biochem/physiol Actions
Potęga CRISPR w inżynierii genomowej, w połączeniu z możliwością przeprowadzania badań przesiewowych na dużą skalę, całego genomu, utraty funkcji (LOF), pozwoliła na nowe przełomy w identyfikacji szlaków genowych w oporności na leki i chorobach. CRISPR jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia dwuniciowych przerw, które często powodują utratę funkcji genów (CRISPR-KO). Jednak pełny zakres zastosowania CRISPR wykracza poza ukierunkowane cięcie DNA. Niezależne od nukleazy zastosowania CRISPR zapewniają taką samą specyficzność celowania, ale zamiast cięcia, CRISPRi pozwala na ukierunkowaną ingerencję w funkcję genu poprzez dostarczanie transkrypcyjnych domen represorowych do określonej sekwencji docelowej przy użyciu zmodyfikowanych kompleksów dCas9 + gRNA. Znokautowanie genów jest komplementarne do CRISPR-KO i CRISPRa (aktywacja) i ma wyraźną przewagę nad istniejącymi strategiami utraty funkcji, takimi jak RNAi. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Kalifornijskim w San Francisco, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie narzędzia do badań przesiewowych CRISPRi.
Features and Benefits
  • Kompletny, gotowy do użycia zestaw do badań przesiewowych, w tym celowana pula przesiewowa, efektor oraz kontrola pozytywna i negatywna.
  • Najlepszy w swojej klasie algorytm selekcji gRNA UCSF i zoptymalizowane rusztowanie gRNA (F+E)
  • Łatwość optymalizacji: Zatwierdzona kontrola pozytywna celująca w RAB1A i kontrola niecelująca do konfiguracji testu
  • UCOE KRAB-dCas9 dla spójnej ekspresji efektora w szerokiej gamie linii komórkowych
  • Biblioteki dostarczane w wysokim mianie funkcjonalnym, w oparciu o analizę FAC lub CFU
  • Użyj puromycyny i / lub BFP jako markerów selekcji
  • Cele lncRNA z UCSF skonsolidowane w iPSC i wspólnych liniach komórek nowotworowych
Other Notes
1 Subpool with a minimum concentration of 1x108 TU/mL(via FACS assay)
CRISPRIL15: CRISPRi Pool Long Noncoding iPSC and Common Cancer Cell Lines 1
2 Controls and 1 Effector Construct with a minimum concentration of 5x105 TU/mL(via FACS or CFU assay) CRISPRIE: KRAB-dCAS9 CRISPRi Construct Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI01: CRISPRi Rab1a Control Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI06: CRISPRi Nontargeting Control Puromycin Transduction Particles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRISPRIS10CRISPRIS06CRISPRIS03
description
-
description
-
description
-
description
-
packaging
pkg of 16 vials (4x50μL aliquots for each of the 4 kit components)
packaging
pkg of 16 vials (4x50μL aliquots for each of the 4 kit components)
packaging
pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components)
packaging
pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components)
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)