Przejdź do
CS0013
Zestaw do wykrywania czerwonej proteazy
Fluorescent protease assay, high sensitivity
Synonim(y):
Zestaw do fluorescencyjnego testu proteazy, Zestaw do testu proteazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12350000
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Zestaw do wykrywania czerwonych proteaz wykorzystuje kazeinę TAMRA jako wygodny substrat fluorescencyjny do wykrywania proteaz w różnych próbkach.
Długość fali wzbudzenia fluorescencji = 535 nm
Długość fali emisji fluorescencji = 595 nm
Application
Granica wykrywalności około 19 ng/ml, przy zastosowaniu 1-godzinnej inkubacji z trypsyną jako wzorcem.
Wykrywanie i oznaczanie ilościowe aktywności proteazy w próbkach. Przydatny do testowania zanieczyszczeń.
Features and Benefits
  • Fluorescencja jest niezależna od pH
  • Nie są wymagane żadne etapy separacji ani wytrącania
  • Wysoka czułość i stosunek sygnału do szumu
Other Notes
CS0013A Trypsin (1 mg/mL): 100 μL
CS0013B Protease AssayBuffer × 2: 30 mL
CS0013C TAMRA-Casein substrate: 280 μL
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PF0100INHIB1539131
description
Fluorescent protease assay, high sensitivity
description
high sensitivity assay
description
for custom cocktail preparation
description
A cocktail of five protease inhibitors that will inhibit a broad range of proteases and esterases. Supplied with a data sheet.
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)