Przejdź do
D003
R(−)-Apocodeine hydrochloride
solid
Synonim(y):
R(−)-10-Methoxy-11-hydroxyaporphine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
optical activity
[α]22/D −43° in methanol(lit.)
color
off-white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@]12Cc3ccc(OC)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Dopamine receptor agonist; apomorphine metabolite.
Disclaimer
Photosensitive
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)