Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO3 · HBr · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.29 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
optical activity
[α]22/D −64°, c = 7 mg/mL in methanol(lit.)
color
light brown
solubility
alcohol: soluble (Solutions should be freshly prepared.), aqueous acid: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared), aqueous base: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cc(O)cc(CCN1CCC)c24
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Potent, selective D2 dopamine receptor agonist.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?