Przejdź do
D0306
DIPSO
BioXtra, pH 4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O), ≥98% (titration)
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.28
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
269-992-2
Beilstein/REAXYS Number:
2105454
MDL number:
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
useful pH range
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
mp
189-192 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.025 at 260 in H2O at 0.1 M, ≤0.025 at 280 in H2O at 0.1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChI key
XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5914B8660
description
BioXtra, pH 4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O), ≥98% (titration)
description
BioXtra, pH 10-12 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
description
BioXtra, ≥99% (titration)
assay
≥98% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
BioXtra
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
pH
4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
pH
10-12 (1 M in H2O)
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Netherlands
    • Reviews 2
    • Votes 9
    5 out of 5 stars.
    Great buffer for trials
    Great buffer to test when the standard ones don't seem to work.
    Helpful?