Przejdź do
D033
(+)-Butaclamol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
614,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H31NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]27/D +222° in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, clear
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@](O)(CCN1C[C@@]3([H])c4ccccc4CCc5cccc2c35)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H31NO.ClH/c1-24(2,3)25(27)13-14-26-16-21-19-9-5-4-7-17(19)11-12-18-8-6-10-20(23(18)21)22(26)15-25;/h4-10,21-22,27H,11-16H2,1-3H3;1H/t21-,22-,25-;/m0./s1
InChI key
QZRUMKUMFJJARD-AAJWHBHYSA-N
Gene Information
Application
(+)-Butaclamol hydrochloride has been used as a dopamine receptor blocker in:
  • dissected brain sections
  • striatum of Parkinson′s disease specimens
  • human embryonic kidney cells (HEK293 cells)
  • mice striatal tissue
Biochem/physiol Actions
(+)-Butaclamol is a dopamine receptor antagonist and is an active enantiomer.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)