Przejdź do
D0380
Nε-DNP-L-lysine hydrochloride
Synonim(y):
Nε-(2,4-Dinitrophenyl)-L-lysine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N4O6 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-366-0
MDL number:
eCl@ss:
32039090
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCNC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C12H16N4O6.ClH/c13-9(12(17)18)3-1-2-6-14-10-5-4-8(15(19)20)7-11(10)16(21)22;/h4-5,7,9,14H,1-3,6,13H2,(H,17,18);1H
InChI key
VDVXDUOPLKVMMM-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)