Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 935,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C122H223N53O23 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
2800.42 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
935,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
composition
Peptide content, ≥60%
color
colorless to white
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Cell permeable cGMP protein kinase (PKG) inhibitor
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), film | description >98% (HPLC), lyophilized powder | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form film | form lyophilized powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 0.5 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color colorless to white | color - | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?