Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)[C@@H](C)CC)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C58H94N16O19.C2HF3O2/c1-8-29(5)45(53(88)64-25-42(79)71-44(28(3)4)54(89)65-31(7)56(91)74-23-11-13-40(74)52(87)70-38(26-75)50(85)68-37(57(92)93)18-20-41(60)78)72-49(84)35(12-10-22-63-58(61)62)67-55(90)46(30(6)9-2)73-51(86)39(27-76)69-48(83)36(19-21-43(80)81)66-47(82)34(59)24-32-14-16-33(77)17-15-32;3-2(4,5)1(6)7/h14-17,28-31,34-40,44-46,75-77H,8-13,18-27,59H2,1-7H3,(H2,60,78)(H,64,88)(H,65,89)(H,66,82)(H,67,90)(H,68,85)(H,69,83)(H,70,87)(H,71,79)(H,72,84)(H,73,86)(H,80,81)(H,92,93)(H4,61,62,63);(H,6,7)/t29-,30-,31-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,44-,45-,46-;/m0./s1
InChI key
UVRSGFIIMHKCQD-ASTQSYHGSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?