Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.31
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?