Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
202-775-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208586
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
3-(Dimethylamino)benzoic acid, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
148-150 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mLvery faintly, yellow to brown
SMILES string
CN(C)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Dimethylamino)benzoic acid has been used to analyse glucose content from the extraction of starch and soluble sugars.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description for use with enzymatic assay kits SA20, STA20 |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow to brown | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form - |
| mp 148-150 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Dimethylamino)benzoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?