Przejdź do
D0817
(−)-Deguelin
>98% (HPLC), activated Akt inhibitor, powder
Synonim(y):
(7aS,13aS)-13,13a-Dihydro-9,10-dimethoxy-3,3-dimethyl-3H-bis[1]benzopyrano[3,4-b:6′,5′-e]pyran-7(7aH)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(−)-Deguelin, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -70 to -80°, c = 0.2 in methanol
color
white to beige
mp
85-87 °C (lit.)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@H]3c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O6/c1-23(2)8-7-12-15(29-23)6-5-13-21(24)20-14-9-17(25-3)18(26-4)10-16(14)27-11-19(20)28-22(12)13/h5-10,19-20H,11H2,1-4H3/t19-,20+/m1/s1
InChI key
ORDAZKGHSNRHTD-UXHICEINSA-N
Application
(−)-Deguelin has been used as:
  • a nicotinamide adenine dinucleotide hydrogen (NADH) dehydrogenase (Complex I) inhibitor to study its effects on mitochondrial respiratory inhibition in human hepatocarcinoma cells (HepG2) and human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs)
  • an antiviral compound to study inhibitory effects on human cytomegalovirus (HCMV)-infected human foreskin fibroblast (HFF) cells
  • an analytical standard in high-performance liquid chromatography (HPLC)
Biochem/physiol Actions
Deguelin is a natural rotenoid compound present abundantly in barks, leaves, seeds, and roots of the plants belonging to the Leguminosae family. Deguelin has been studied as a therapeutic agent against the skin, lung cancer, and mammary tumorigenesis.
Inhibitor of activated Akt. Does not affect MAPK, ERK1/2, or JNK. Anticancer, chemoprotective agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL22641PHL86416T150
Deguelin phyproof® Reference Substance
PHL22641
Deguelin
(−)-Anomalin phyproof® Reference Substance
PHL86416
(−)-Anomalin
description
>98% (HPLC), powder
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
>98%, solid
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
>98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
>98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: insoluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble
color
white to beige
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Deguelin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)