Przejdź do
D0901
2′-Deoxyguanosine monohydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture, 99-100%
Synonim(y):
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)guanine, Guanine-2′-deoxyriboside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
1139,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.26
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
39814
Assay:
99-100%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL
675,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
99-100%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
InChI key
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Application
2′-Deoxyguanosine monohydrate has been used in stromal cell purification. It has also been used for the quantification of whole cell dNTP (deoxyribonucleotide triphosphate).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D7145PHR3799
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, 99-100%
description
99-100%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
assay
99-100%
assay
99-100%
assay
-
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxyguanosine monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)