Przejdź do
D0942
Anti-DHFR, C-terminal antibody produced in rabbit
1.0-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Dihydrofolate reductase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
1955,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB CL
Citations:
-
1955,00 zł
Cena katalogowa2300,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse, human, rat
concentration
1.0-1.5 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 0.5-1.0 μg using 100-200 ng of purified DHFR, western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using 50-100 ng of purified recombinant DHFR, or 293T human embryonic kidney cell extract, or Jurkat human acute T Cell leukemia cell extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DHFR(1719)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
Immunogen
amino acids 171-185 of mouse DHFR, conjugated to KLH via an N-terminal added cysteine residue.
Biochem/physiol Actions
DHFR and DHFR fusion proteins. The epitope resides within amino acids 171-185 of mouse DHFR.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1067WH0001719M1SAB5702690
description
1.0-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)