Przejdź do
D103
(±)-2,3-Dichloro-α-methylbenzylamine hydrochloride
solid
Synonim(y):
DCMB, LY-78335
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9Cl2N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.53
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble (Solutions may be stored for 1-2 days at 4 °C.), ethanol: soluble (Solutions may be stored for 1-2 days at 4 °C.)
SMILES string
Cl[H].CC(N)c1cccc(Cl)c1Cl
Gene Information
human ... PNMT(5409)
Biochem/physiol Actions
PNMT inhibitor.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)