Przejdź do
D129
R-(+)-DIOA
≥98% (HPLC), potassium/chloride (K+–Cl−) co-transporter inhibitor, solid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
R(+)-Butylindazone, R-(+)-[(2-n-Butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
R-(+)-DIOA, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
color
white
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, 0.1 M NaOH: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
CCCC[C@]1(Cc2cc(OCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C20H24Cl2O4/c1-2-3-8-20(13-6-4-5-7-13)10-12-9-14(26-11-15(23)24)17(21)18(22)16(12)19(20)25/h9,13H,2-8,10-11H2,1H3,(H,23,24)/t20-/m0/s1
InChI key
YAWWQIFONIPBKT-FQEVSTJZSA-N
Application
R-(+)-DIOA has been used as a potassium/chloride K+-Cl- transport inhibitor to study its effects on:
  • short circuit current (Isc) in rat semicircular canal duct (SCCD) epithelium
  • uptake of grepafloxacin by THP-1 monocytes
  • the uptake of moxifloxacin by THP-1 monocytes
Biochem/physiol Actions
[(dihydroindenyl)oxy]acetic acid (DIOA) acts as a potent inhibitor of potassium/chloride (K+–Cl−) co-transporter. It does not exert its effects on bumetanimide-sensitive [Na+,K+,Cl-]-cotransport system.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99C7AC72
description
≥98% (HPLC), solid
description
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M NaOH: soluble, H2O: insoluble <0.11 mg/mL, ethanol: soluble, 0.1 M HCl: insoluble
solubility
-
color
white
color
-
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review