Przejdź do
D131
3,5-Dinitrocatechol
solid
Synonim(y):
3,5-Dinitro-1,2-benzenediol, OR-486
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32160702
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
mp
168-170  °C
solubility
H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, aqueous buffer pH > 5: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
InChI key
VDCDWNDTNSWDFJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... COMT(1312)
Application
3,5-Dinitrocatechol (3,5-DNC) has been used in the preparation of the molybdenum (VI)-(3,5-DNC) complex. It has also been used as a catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor and as a positive control for screening human COMT inhibition.
Chelating reagent used in a sensitive (μM) assay for vanadium.
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of catechol O-methyl transferase (COMT); penetrates the blood brain barrier and is useful both orally and parenteraly in experiments where inhibition of COMT in the central nervous system is required.
Analysis Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Disclaimer
Photosensitive
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)