Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 684,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
684,00 zł
Nazwa produktu
Diosgenin, ≥93%
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
SMILES string
[H][C@]12C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@H](C)[C@@]6(CC[C@@H](C)CO6)O2
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
Application
- used as a standard in the analysis of total saponins in Sapindus rarak
- orally administered to the rats to study its role against atherogenic diet-induced production of inflammatory mediators in heart, liver and brain
- used as a standard compound to determine the saponins content in chickpea and Tribulus terrestris
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description - |
| assay ≥93% | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| Gene Information human ... UGT1A4(54657) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diosgenin
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?