Przejdź do
D1636
Diethyl (ethoxymethylene)malonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH=C(COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.23
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-725-7
Beilstein/REAXYS Number:
880058
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
bp
279-283 °C (lit.)
density
1.080 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl (ethoxymethylene)malonate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)