Przejdź do
D1657
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol
≥99%
Synonim(y):
1,3-Di(cis-9-octadecenoyl)-2-hexadecanoylglycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H102O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
859.39
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50-52(61-55(58)49-46-43-40-37-34-29-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25+,28-26+
InChI key
PPTGNVIVNZLPPS-NBHCHVEOSA-N
General description
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol (OPO) is a structured triglyceride in infant formula. Its structure is like human milk fat (HMF).
Application
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol (OPO) has been used:
  • as a synthetic triacylglycerol (TAG) standard to investigate the fragmentation patterns of TAGs in milk fat by the multi-dimension mass spectrometry (MDMS) method
  • as a lipid standard to analyze OPO content/TAG compositions in the acidolysis products by high-performance liquid chromatography-evaporative light scattering detector (HPLC-ELSD)
  • as a standard in silver-ion HPLC separation of OPO-rich human milk fat substitute (HMFS)
Biochem/physiol Actions
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol (OPO) exerts several beneficial effects on infants, including remitting constipation, improved calcium and fatty acid absorption, and improved bone development.
Packaging
Sealed ampule
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D178275614D2157
description
≥99%
description
≥99% (TLC)
description
analytical standard
description
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥95% (GC)
assay
≥99%
functional group
ester
functional group
ketone
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)